Learn More
Melengestrol, TRC
Código de producto. 30012830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012830 10 mg 10 miligramos
30006419 5 mg 5 miligramos
30005614 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21534010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5633-18-1
Fórmula molecular C23 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 354.48
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, Melengesterol, Melengestrel, Melengestrol
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-16-metilideno-1,2,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melengestrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2195
Porcentaje de pureza >95%