Learn More
Melengestrol, TRC
Código de producto. 30006419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30006419 5 mg 5 miligramos
30012830 10 mg 10 miligramos
30005614 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006419 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2153405MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5633-18-1
Fórmula molecular C23 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 354.48
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, Melengesterol, Melengestrel, Melengestrol
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-hidroxi-6,10,13-trimetil-16-metilideno-1,2,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material Melengestrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2195
Porcentaje de pureza >95%