Learn More
Acetato de melengestrol, TRC
Código de producto. 30132550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132550 100 mg 100 miligramos
30136723 25 mg 25 miligramos
18003010 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM215350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2919-66-6
Fórmula molecular C25 H32 O4
Peso molecular (g/mol) 396.52
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, acetate (7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 5373, 6-Dehydro-16-methylene-17α-hydroxy-6α-methylprogesterone acetate, 6-Methyl-16-methylene-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, BDH 1921, Heifermax 500, MGA, MGA 100, MGA 100 (steroid), MGA 264, Melengestrol acetate, NSC-70968
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-16-metilideno-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantore-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@]1(C(=O)C)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melengestrol acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2301