Learn More
Meleagrin, TRC
Código de producto. 30138192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138192 10 mg 10 miligramos
30137311 5 mg 5 miligramos
17997334 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21533510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71751-77-4
Fórmula molecular C23 H23 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 433.46
Sinónimo (3E,7aR,12aS)-7a-(1,1-Dimethyl-2-propenyl)-7a,12-dihydro-6-hydroxy-3-(1H-imidazol-4-ylmethylene)-12-methoxy-1H,5H-imidazo[1',2':1,2]pyrido[2,3-b]indole-2,5(3H)-dione, [7aR-(3E,7aR*,12aS*)]-7a-(1,1-Dimethyl-2-propenyl)-7a,12-dihydro-6-hydroxy-3-(1H-imidazol-4-ylmethylene)-12-methoxy-1H,5H-imidazo[1',2':1,2]pyrido[2,3-b]indole-2,5(3H)-dione, 6-O-Demethyloxaline;
SMILES CON1c2ccccc2[C@@]3(C=C(O)C(=O)N4\C(=C\c5cnc[nH]5)\C(=O)N[C@@]134)C(C)(C)C=C
Specifica
Nombre del producto químico o material Meleagrin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23N5O4/c1-5-21(2,3)22-11-18(29)20(31)27-17(10-14-12-24-13-25-14)19(30)26-23(22,27)28(32-4)16-9-7-6-8-15(16)22/h5-13,29H,1H2,2-4H3,(H,24,25)(H,26,30)/b17-10+/t22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.175
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.