Learn More
Ácido de Meldrum, TRC
Código de producto. 30475063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475063 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21525010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Fórmula molecular C6 H8 O4
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Peso molecular (g/mol) 144.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423