Learn More
Ácido de Meldrum 5-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meldrum's Acid-13C |
| CAS | 123254-02-4 |
| Fórmula molecular | C513CH8O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3/i3+1 |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)[13CH2]C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-(5^{13}C)1,3-dioxano-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 145.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0456 |