Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melatonina, 99 %
Código de producto. 10267063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267063 5 g Frasco de vidrio 5 g
10255030 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10316960 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10267063 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125360050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La melatonina, 99 %, n.º de CAS 73-31-4, es una hormona que se produce generalmente en la glándula pineal y se libera en la sangre.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que muestra varias actividades biológicas, como la somnolencia, el ciclo sueño-vigilia, el ritmo circadiano, la respuesta al estrés, el envejecimiento y actividades de inmunidad
•Muestra actividades antioxidantes, autoclónicas, paracoides, hormonales, antiinflamatorias y antiapoptóticas
Aplicaciones
• La melatonina muestra actividad neurohormonal y puede regular enzimas antioxidantes e inhibir NOS1 de rata
•Se ha comprobado que la melatonina es un activador de MEL-1A-R y MEL-1B-R
•La producción y secreción de melatonina dependen de la función del receptor beta-adrenérgico
•Durante la síntesis de melatonina, el aminoácido esencial L-triptófano se utiliza como precursor
•Este compuesto inhibe la apoptosis en células inmunitarias y neuronas, y mejora la muerte celular apoptótica de células cancerosas
• Puede inhibir la proliferación y la metástasis de células de cáncer de mama mediante modulando la expresión de la proteína quinasa-1 asociada a Rho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-31-4
Fórmula molecular C13H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00005655
Clave InChI DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
Nombre IUPAC N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melatonine
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco o crema a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22, V,12, 42
Índice Merck 15, 5884
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo