Learn More
Melatonina, TRC
Código de producto. 18030190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18030190 1 g 1 g
18023500 50 mg 50 miligramos
18051710 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18030190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2150001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-31-4
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 232.28
Sinónimo Melatonin, Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-methoxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI, 8CI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide (ACI), 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, NSC 113928, NSC 56423, Regulin, Slenyto
Nombre IUPAC N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melatonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1212
Porcentaje de pureza >95%