Learn More
R&D Systems™ Melatonin
Código de producto. 18792514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792514 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18792514 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3550/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous hormone; agonist at MT1 and MT2
Endogenous hormone that acts as an agonist at melatonin receptors MT1 and MT2. Exhibits a prominent role in the control of circadian rhythm, displays immunomodulatory activity and acts as a powerful antioxidant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melatonin
CAS 73-31-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C13H16N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Pureza >99%
Peso molecular 232.283