Learn More
Melatonina, Mikromol™
Código de producto. 18022880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18022880 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18022880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1373.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Melatonina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melatonin
CAS 73-31-4
Nombres de analitos o componentes Melatonin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Nombre IUPAC N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 232.28
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,1212 g/mol