Learn More
Melatonina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melatonin-d4 |
| CAS | 66521-38-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]- (9CI, ACI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]acetamide (ACI), N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4, Melatonin-d4, Melatonin-D4 (ethyl-1,1,2,2-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 236.3 |
| Mostrar más |