Learn More
Melarsoprol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136863 250 mg 250 miligramos
30004622 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30136863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM215100250MG
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-79-1
Fórmula molecular C12 H15 As N6 O S2
Peso molecular (g/mol) 398.34
Sinónimo 1,3,2-Dithiarsolane-4-methanol, 2-[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]-, 1,3,2-Dithiarsolane-4-methanol, 2-[p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]phenyl]- (8CI), Benzenearsonous acid, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithio-, cyclic (hydroxymethyl)ethylene ester (6CI,7CI), 2-[4-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]-1,3,2-dithiarsolane-4-methanol, 2-[p-(4,6-Diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl]-1,3,2-dithiarsolane-4-methanol, 2-p-(4,6-Diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, 3854RP, Arsobal, Arsorbal, Benzenearsonous acid, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithio-, (hydroxymethyl)ethylene ester, Mel B, Mel B Arsobal, Melarsaprol, Melarsen B, Melarsoprol, Melarsoprol B, RP 3854
Nombre IUPAC [2-[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazina-2-il)amino]fenil]-1,3,2-ditiarsolano-4-il]metanol
SMILES Nc1nc(N)nc(Nc2ccc(cc2)[As]3SCC(CO)S3)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melarsoprol (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.9965