Learn More
Melarsomina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012384 5 mg 5 miligramos
30007970 50 mg 50 miligramos
30010879 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2151055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89141-50-4
Fórmula molecular C13 H21 As N8 S2 . 2Cl H
Peso molecular (g/mol) 501.33
Sinónimo Melarsenoxide Cysteamine, Immiticide, Cymelarsan, [4-[(4,6-Diamino-1,3,5-Triazin-2-yl)Amino]phenyl]-Bis(2-Aminoethyl) Ester Arsonodithious Acid Dihydrochloride
Nombre IUPAC N2-[4-[bis(2-aminoetilsulfanil)arsanil]fenilo]-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NCCS[As](SCCN)c1ccc(Nc2nc(N)nc(N)n2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melarsomine Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21AsN8S2.2ClH/c15-5-7-23-14(24-8-6-16)9-1-3-10(4-2-9)19-13-21-11(17)20-12(18)22-13;;/h1-4H,5-8,15-16H2,(H5,17,18,19,20,21,22);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.008