Learn More
Óxido de Melarsen, TRC
Código de producto. 30482207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482207 50 mg 50 miligramos
30476438 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21511050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21840-08-4
Fórmula molecular C9H9AsN6O
Peso molecular (g/mol) 292.13
Sinónimo N2-(4-Arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, (p-Arsenosophenyl)melamine, (p-Arsenosophenyl)melamine, 2-(p-Arsenosoanilino)-4,6-diamino-s-triazine, 3177 R.P., Friedheim 2065, Melarsenoxyd, Melox, NSC 34642
Nombre IUPAC 2-N-(4-arsorosofenilo)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES Nc1nc(N)nc(Nc2ccc(cc2)[As]=O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melarsen Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9AsN6O/c11-7-14-8(12)16-9(15-7)13-6-3-1-5(10-17)2-4-6/h1-4H,(H5,11,12,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0054