Learn More
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.18% |
| CAS | 121062-08-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1024.18 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic) |