Learn More
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Código de producto. 16471918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471918 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471918 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0267
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Melanotan (MT)-II, a synthetic melanocortin receptor agonist, is an injectable peptide hormone used to promote tanning.
Specifications
Pureza 99.18%
CAS 121062-08-6
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1024.18 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic)