Learn More
Thermo Scientific™ Melanotan II
Código de producto. 15496729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15496729 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15496729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J65115.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 121062-08-6
Color White
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid
Peso molecular 1024.198
Tipo de producto Melanotan II