Learn More
R&D Systems™ Melanotan II
Código de producto. 18735187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18735187 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18735187 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2566/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    225.75€ / 1 miligramos
    Ahorro 13.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. High affinity melanocortin receptor agonist
Melanotan II is a high affinity melanocortin receptor agonist (Ki values are 0.67, 6.6, 34 and 46 nM for MC1, MC4, MC3 and MC5 receptors respectively). Stimulates erectile activity, inhibits food intake and displays neuroprotective properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Tocris
Pureza 0.95
Contenido y almacenamiento Store at -20°C