Learn More
MedChemExpress Melanotan I
Specifications
Specifications
| Pureza | 97.22% |
| CAS | 75921-69-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Peso molecular | 1646.85 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (30.36 mM) |
| Sinónimo | MT-I∣ [Nle4,D-Phe7]-α-MSH |