Learn More
MedChemExpress Melanotan I
Código de producto. 16439298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16439298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16439298 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN2466
MedChemExpress Melanotan I is a potent non-selective melanocortin receptor (MCR) agonist. Melanotan I is a synthetic analogue of α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) that stimulates melanogenesis. Melanotan I can induce skin tanning by mimicking the actions of a-MSH on the melanocortin type 1 receptors (MC1R) of melanocytes. Melanotan I can be used for sunlight-induced skin cancers research.
Especificaciones
Pureza 97.22%
CAS 75921-69-6
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecular 1646.85 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (30.36 mM)
Sinónimo MT-I∣ [Nle4,D-Phe7]-α-MSH