Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melanina, sintética
Código de producto. 17251232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17251232 1 g 1 g
17261232 5 g 5 g
17271232 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17251232 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    133.65€ / 1 g
    Ahorro 14.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8049-97-6
Fórmula molecular C18H10N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melanina
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318,29