Learn More
Melanina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497622 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11497622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215534380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    110.25€ / 100 miligramos
    Ahorro 5.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
CAS 8049-97-6
Fórmula molecular C18H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 318.288
Clave InChI XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo melanin, phaeomelanins, d0wq4g, melanin from sepia officinalis, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
PubChem CID 6325610
SMILES CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melanin
Color Marrón a negro
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1780
Forma física Polvo granular