Learn More
Melanin, MedChemExpress
Código de producto. 16464778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464778 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16464778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113485
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Melanin is a unique pigment with myriad functions. It is multifunctional, providing defense against environmental stresses such as ultraviolet (UV) light, oxidizing agents and ionizing radiation.
Melanin is a unique pigment with myriad functions. It is multifunctional, providing defense against environmental stresses such as ultraviolet (UV) light, oxidizing agents and ionizing radiation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melanin
Forma física Powder
CAS 8049-97-6
Color Black
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES [Melanin]
Porcentaje de pureza 97.0%