Learn More
Sal de sodio de melaminsulfona, TRC
Código de producto. 30132819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132819 2.5 g 2.50 g
17973015 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2151152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-89-5
Fórmula molecular C12 H14 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 319.31
Sinónimo [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]methanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-N-Desmethylmetamizole Sodium Salt, Melaminsulfone Sodium Salt, Metamizol Sodium Imp. E (EP) as Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)amino] metanosulfonato
SMILES [Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)NCS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O4S.Na/c1-9-11(13-8-20(17,18)19)12(16)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,13H,8H2,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0603
Porcentaje de pureza >95%