Learn More
Melamina, TRC
Código de producto. 30137222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137222 5 g 5 g
17944555 1 g 1 g
17982545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2087005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-78-1
Fórmula molecular C3 H6 N6
Peso molecular (g/mol) 126.12
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0654
Porcentaje de pureza >95%