Learn More
Fosfato de melamina, TRC
Código de producto. 30009625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009625 5 g 5 g
30010985 25 g 25 g
30008220 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2087235G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20208-95-1
Fórmula molecular C3 H6 N6 . H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 224.115
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, phosphate (1:1), Melamine, phosphate (1:1) (8CI), 1,3,5-Triazinane-2,4,6-triimine phosphate, Amgard NH, M 850103, Melagard MP, Melamine monophosphate, Melamine phosphate
Nombre IUPAC ácido fosfórico; 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine Phosphate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6.H3O4P/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-5(2,3)4/h(H6,4,5,6,7,8,9);(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0423