Learn More
Melamina, LoGiCal
Código de producto. 30458164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458164 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458164 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0056.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
CAS 108-78-1
Nombres de analitos o componentes Melamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H6 N6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 126.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0654 g/mol