Learn More
3M™ Almohadilla de melamina
Código de producto. 17267630 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17267630 115 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 17267630 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100020667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almohadilla de melamina
  • Desarrollada para su uso en piedra, hormigón, gres porcelánico, mármol y otros suelos porosos; se utiliza para eliminar la suciedad más profunda y rastros de abrasión no visibles
  • Almohadilla para superficies de suelo microporoso moderno, como cerámica, terracota, mármol y hormigón
  • Elimina la mayor parte de la suciedad y las manchas solo con agua
  • Método más respetuoso con el medio ambiente: no requiere aditivos químicos ni agentes de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 115 mm
Anchura (métrico) 250 mm