Learn More
VITLAB™ Mortero de melamina formaldehído con boquilla
Código de producto. 15712006
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15712006 300mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15712006 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 72898
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 125mm
Material Formaldehído de melamina
Altura (métrico) 75mm
Tipo Mortero con boquilla
Capacidad (métrico) 300mL