Learn More
Brand™ Mortero de melamina formaldehído con mano de mortero
Código de producto. 10495031 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
125mm
150mm
Altura (métrico):
80mm
90mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10495031 125mm 80mm cada uno
10038210 150mm 90mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495031 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 110705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Resistente a la ebullición y esterilizable en autoclave (a 121 °C).
  • Color blanco
  • Con pie y boquilla
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 125mm
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Melamina formaldehído
Altura (métrico) 80mm