Learn More
Melamina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318783 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30318783 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14861400100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Melamine
CAS 108-78-1
Nombres de analitos o componentes Melamine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C3 H6 N6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 126.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0654 g/mol