Learn More
Melamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423674 500 g 500 g
11433674 2500 g 2500 g
11443674 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423674 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11295.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
Melamine is used in the production of synthetic resins such as melamine resin with formaldehyde, which is used in high pressure decorative laminates like formica, melamine dinnerware, laminate flooring, and dry erase boards. The presence rich in nitrogen content resulted in fire retardant properties when mixed with resins. It is used to prepare melamine cyanurate by reacting with cyanuric acid. It finds application as superplasticizer for making high-resistance concrete, soundproofing material and in polymeric cleaning products like magic eraser. It is an active component in pigment yellow 150. Further, it is also used as a nitrogen and carbon source for N-doped carbon nanotube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La melamina se utiliza en la producción de resinas sintéticas como la resina de melamina con formaldehído, que se utiliza en los laminados decorativos de alta presión como la formica, la vajilla de melamina, los suelos laminados y los pizarrones blancos. La presencia rica en contenido de nitrógeno dio como resultado propiedades retardantes del fuego cuando se mezcló con resinas. Se utiliza para preparar cianurato de melamina al reaccionar con el ácido cianúrico. Se aplica como superplastificante para la fabricación de hormigón de alta resistencia, material de insonorización y en productos de limpieza poliméricos como el borrador mágico. Es un componente activo del pigmento amarillo 150. Además, se utiliza como fuente de nitrógeno y carbono para el nanotubo de carbono dopado con nitrógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, alcohol caliente, glicerol, glicol y piridina. Insoluble en éter, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-78-1
Fórmula molecular C3H6N6
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00006055
Clave InChI JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
Punto de fusión ∼350°C (decomposition)
Densidad 1.573
Cantidad 500 g
Beilstein 124341
Índice Merck 14,5811
Información de solubilidad Slightly soluble in water,hot alcohol,glycerol,glycol and pyridine. Insoluble in ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder