Learn More
Melamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584584 100 g Frasco de plástico 100 g
10765771 5 g Frasco de vidrio 5 g
10755771 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10571964 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10584584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125351000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-78-1
Fórmula molecular C3H6N6
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00006055
Clave InChI JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
Punto de fusión 354°C
Color Blanco
Densidad 1.5730g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 26, 245
Índice Merck 15, 5880
Gravedad específica 1.573
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 0.6g/L in ethanol (20°C),sparingly soluble in glycol,glycerol,pyridine,insoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Melamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.