Learn More
Melamina-15N3, TRC
Código de producto. 30011172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011172 1 mg 1 miligramo
30006590 10 mg 10 miligramos
30004050 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2087031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287476-11-3
Fórmula molecular C3 H6 15N3 N3
Peso molecular (g/mol) 129.1
Sinónimo Melamine triamine 15N3, Melamine Triamine-15N3, 1,3,5-Triazine-2,4,6-tri(amine-15N) (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES [15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine-15N3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0565
Porcentaje de pureza >95%