Learn More
Melamina-15N3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melamine-15N3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0565 |
| Porcentaje de pureza | >95% |