Learn More
Melamina-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melamine (U-13C3) |
| CAS | 1173022-88-2 |
| Fórmula molecular | 13C3 H6 N6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-2,4,6-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1 |
| Nombre IUPAC | (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazina-2,4,6-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 129.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0755 |