Learn More
Melamina-13C3,15N3, TRC
Código de producto. 30012800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012800 10 mg 10 miligramos
30005844 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20870410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-14-7
Fórmula molecular 13C3 H6 N3 15N3
Peso molecular (g/mol) 132.08
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3,15N3, 2,4,6-Triamino-s-triazine-13C3,15N3, Cyanurotriamide-13C3,15N3, NSC 2130-13C3,15N3;
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-13C3-2,4,6-triamina-15N3
SMILES [15NH2][13C]1=N[13C]([15NH2])=N[13C]([15NH2])=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine-13C3,15N3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Porcentaje de pureza >95%