Learn More
Melamina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Melamine |
| CAS | 108-78-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Melamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H6 N6 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| Mostrar más |