Learn More
Melamina 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30460012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460012 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460012 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0056.0429
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Melamina 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
CAS 108-78-1
Nombres de analitos o componentes Melamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H6 N6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 126.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0654 g/mol