Learn More
Melamina (1,0 mg/10 mL en 84:16% ACN:H2O), TRC
Código de producto. 30405893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30405893 5 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30405893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT15005X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melamine
CAS 108-78-1
Fórmula molecular C3 H6 N6
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 126.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Melamine 1 mg/mL