Learn More
Melagatran, TRC
Código de producto. 30005818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005818 1 mg 1 miligramo
30005130 5 mg 5 miligramos
30004709 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2084501MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159776-70-2
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C22H31N5O4
Peso molecular 429.51
Clave InChI DKWNMCUOEDMMIN-PKOBYXMFSA-N
SMILES NC(=N)C1=CC=C(CNC(=O)[C@@H]2CCN2C(=O)[C@H](NCC(O)=O)C2CCCCC2)C=C1
Nombre IUPAC 2-{[(1R)-2-[(2S)-2-{[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]carbamoyl}azetidin-1-yl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]amino}acetic acid
Tipo de producto API
Cantidad 1 mg
Peso molecular (g/mol) 429.52
Condiciones de envío Dry Pack