Learn More
MEKK2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237988 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30237988 150 μL 150 microlitros
30235756 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30237988 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 292651AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MEKK2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MEKK2. This antibody recognizes human antigen. The MEKK2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MEKK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MEKK2; MEKK2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10746
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG