Learn More
Bochem™ Quemador Meker-Fisher
Código de producto. 10142891
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Multigases
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de gas unitSize
10142891 Multigases 1 PCS
1 options
Código de producto. 10142891 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 7520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El quemador Bochem™ Meker-Fisher regula el gas con un tornillo giratorio.
  • Regulación del aire
  • Regulación de gas con tornillo giratorio
Especificaciones
Tipo de producto Quemador Meker-Fisher
Tipo de gas Multigases
Material Níquel, acero
Descripción De 5 a 100 mbar, 3 KW
Diámetro (métrico) 30 mm (cabezal), 80 mm (base)
Altura (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 1300°C