Learn More
MEK inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16497737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497737 5 mg 5 miligramos
16445018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12202
MedChemExpress MEK inhibitor is a potent MEK inhibitor with antitumor potency.
MEK inhibitor is a potent MEK inhibitor with antitumor potency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MEK inhibitor
Forma física Solid
CAS 334951-92-7
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC(CN(C)C)=C3)/C4=CC=CC=C4)NC
Peso molecular (g/mol) 426.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.51
Porcentaje de pureza 98.55%