Learn More
MEK 162, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Binimetinib |
| CAS | 606143-89-9 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Br F2 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 5-[(4-bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-, 5-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide, ARRY 162, ARRY 438162, MEK 162 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15BrF2N4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26) |
| SMILES | Cn1cnc2c(F)c(Nc3ccc(Br)cc3F)c(cc12)C(=O)NOCCO |
| Nombre IUPAC | 6-(4-bromo-2-fluoro-anilino)-7-fluoro-N-(2-hidroxietoxi)-3-metil-benzimidazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 441.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.0296 |