Learn More
Thermo Scientific™ Meisoíndigo
Código de producto. 17332501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17332501 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17332501 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468801000
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meisoíndigo
CAS 97207-47-1
Sinónimo N-metilisoindigotina; 3-(1,2-dihidro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)-1,3-dihidro-1-metil-2H-indol-2-eno
Cantidad 100 mg
Punto de fusión de 230 °C
Fórmula molecular C17 H12 N2 O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 276,29
Forma física Polvo cristalino
Color De naranja a rojo oscuro a marrón