Learn More
MedChemExpress Meisoíndigo
Código de producto. 16466276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16466276 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 276.29 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.08%
Solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Sinónimo Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Objetivo Apoptosis