Learn More
Lonza™ MEGM™ Medio de crecimiento de células epiteliales mamarias SingleQuots™ Equipo
Descripción
- Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
- Parte del completo MEGM™ Medio de crecimiento de células epiteliales mamarias BulletKit™ (número de catálogo CC-3150), que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
- Optimizado para el crecimiento de células epiteliales mamarias en un entorno sin suero.
- Este sistema de medios ha sido referenciado en más de 130 publicaciones únicas centradas principalmente en la investigación del cáncer de mama.
- Incluye lo siguiente:
- 1 vial con tapa naranja y BPE de 2,00 ml
- 1 vial con tapa verde con hEGF 0,50 ml
- 1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
- 1 vial con tapa natural con hidrocortisona de 0,50 ml
- 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Tipo de producto | Suplementos y factores de crecimiento |
| Cantidad | BPE: 2,0 ml, hEGF: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml |
| Contenido y almacenamiento | BPE, hEGF, insulina, hidrocortisona, GA-1000 |