Learn More
Meglumina, TRC
Código de producto. 30471733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471733 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2082001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meglumine
CAS 6284-40-8
Fórmula molecular C7 H17 N O5
Cantidad 1 g
Sinónimo D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 195.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1107