Learn More
Diatrizoato de meglumina, TRC
Código de producto. 30472956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30472956 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30472956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2082055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatrizoic acid meglumine salt
CAS 131-49-7
Fórmula molecular C11 H9 I3 N2 O4 . C7 H17 N O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Diatrizoic acid meglumine, D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoate (1:1) (ACI), D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoate (salt) (9CI), Benzoic acid, 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (1:1) (9CI), Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-(methylamino)glucitol (7CI), Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo-, compd. with 1-deoxy-1-methylaminosorbitol (6CI), Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate (salt), D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino-, compd. with 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid (6CI), 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid methylglucamine salt, Amidotrizoic acid methylglucamine salt, Angiografin, Angiografin 310, Angiografin 60, Angiografin 65, Angiographin, Angiovist 282, Cardiografin, Diatrizoate meglumine, Diatrizoate methylglucamine, Ditrizoate methylglucamine, Gastrografin, Hypaque 13.4, Hypaque 60, Hypaque M 30, Hypaque meglumine, Meglumine amidotrizoate, Meglumine diatrizoate, Methylglucamine 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate, Methylglucamine diacetyldiaminetriiodobenzoate, Methylglucamine diatrixoate, Methylglucamine diatrizoate, Methylglucammonium 2,4,6-triiodo-3,5-dipropionamidobenzoate, N-Methylglucamine diatrizoate, Reno M 60, Reno-M-Dip, Renograffin M 76, Renografin, Renurix, Unipaque, Urografic acid methylglucamine salt, Urovist
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Nombre IUPAC ácido 3,5-diacetamido-2,4,6-triyodobenzoico;(2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 809.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 808.8803